Läs mer
Labconco™ FreeZone™ 6L -°84 C konsolfrystorkar, 230V modeller
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Beskrivning
Innehåller
PTFE-belagd uppsamlare
Kräver
Torktillbehör, vakuumpump, glas, adaptrar
FreeZone 6L konsolfrystorkar är designade för att lyofilisera måttliga till stora provmängder eller många små behållare. Ny Lyo-Works™ OS ger flexibilitet och bekvämlighet i lättanvänd pekskärmsskärm. Dina prover är skyddade med fjärravisering och datainspelning.
FreeZone 6L konsolfrystorkar är designade för att lyofilisera måttliga till stora provmängder eller många små behållare. Funktioner inkluderar varmgasavfrostning, sidomonterad USB port och bakmonterad Ethernet-anslutning. Konsolen ger invändigt utrymme för en vakuumpump och rymmer FreeZone Stopparande bricktork (pump och bricktork säljs separat).
Dessa modeller erbjuder det bredaste utbudet av inbyggda alternativ inklusive en skalfrys.
- Upprättstående uppsamlingsslinga i rostfritt stål rymmer 6 liter is före avfrostning
- -84° C-kollektorn är lämplig för prover med låg eutektisk punkt inklusive acetonitril
- Miljövänligt HCFC/CFC-fritt kylsystem
- Intern spole maximerar ångfångningseffektiviteten
- PTFE-belagda solfångare som tillval tål korrosiva föreningar
- Lyo-Works OS ger en realtidsvisning av kollektortemperatur och vakuumnivå
- 5-tums pekskärm i fullfärg
- Flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
- Frivillig End-Zone™ slutpunktsdetektion för kolvfrystorkning
- One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
- Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
- Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
- Frontfönster gör övervakning av vakuumpumpolja problemfri
- FreeZone exklusiva funktioner skyddar din vakuumpump från kostsamma skador: En vakuumbrytarventil släpper in luft i systemet när strömmen till frystorken eller vakuumpumpen är avstängd i mer än 5 minuter. En fuktsensor förhindrar kylning eller vakuumstart när fukt upptäcks i avloppsledningen. Vakuumpumpen stängs automatiskt av när en läcka förekommer vid första neddragning eller under körning.
- Alternativen inkluderar: tömningsventil för att isolera vakuumpumpen från frystorken, inbyggd minivakuumtorkkammare i rostfritt stål med kontroll till +60° C, och inbyggd skalfrys med rostfritt stålbad som inkluderar HCFC/CFC-fritt kylsystem som kan kyla värmeöverföringslösningen till -40° C.
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 liter/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230 V, 50 Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Frystork/Lyophilizer |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L (före upptining) |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | -84 °C |
| Temperaturområde (engelska) | -119 °C |
| Material | Stål |
| Certifikat och efterlevnad | UL, CAN/CSA, CE |
| Inkluderar | PTFE-belagd uppsamlare |
| Djup (engelska) | 29,6 tum. |
| Djup (metriskt) | 75.1 cm |
| Visa mer |