Läs mer
Labconco FreeZone 6L konsol frystork
Produktkod. 17991040 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C
-84 °C
Material:
PTFE-spole och uppsamlarkammare
Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Inkluderar:
Avluftningsventil
Avluftningsventil, konsol
Avluftningsventil, minikammare
Avluftningsventil, skalfrys
Avluftningsventil, stoppbrickstork
Torkar för stoppbrickor
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Material Inkluderar
17991040 -84 °C Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare Torkar för stoppbrickor
17920150 -50 °C Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare -
17920160 -50 °C Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare Avluftningsventil
17910150 -50 °C Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, minikammare
17940150 -50 °C PTFE-spole och uppsamlarkammare -
17960160 -50 °C Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, skalfrys
17980140 -50 °C PTFE-spole och uppsamlarkammare Avluftningsventil
17990140 -50 °C PTFE-spole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, minikammare
17950160 -50 °C PTFE-spole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, skalfrys
17911050 -50 °C Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare Torkar för stoppbrickor
17941050 -50 °C Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, stoppbrickstork
17931050 -50 °C PTFE-spole och uppsamlarkammare Torkar för stoppbrickor
17921050 -50 °C PTFE-spole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, stoppbrickstork
17940190 -84 °C Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare -
17970170 -84 °C Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, konsol
17930150 -84 °C Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, minikammare
17970150 -84 °C PTFE-spole och uppsamlarkammare -
17960170 -84 °C PTFE-spole och uppsamlarkammare Avluftningsventil
17970190 -84 °C PTFE-spole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, minikammare
17951040 -84 °C Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare Avluftningsventil
17901050 -84 °C PTFE-spole och uppsamlarkammare Torkar för stoppbrickor
17911040 -84 °C PTFE-spole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, stoppbrickstork
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 17991040 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 710621090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614930.00 SEK
    473164.95 SEK / Paket med 1
    Save 141765.05 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
FreeZone Konsolfrystorkar är utformade för att lyofilisera måttliga till stora provmängder eller många små behållare. Konsolen har ett frontfönster, invändigt utrymme för en vakuumpump och plats för en stor torktumlare.
  • Den upprättstående uppsamlingsspolen rymmer 6 liter is före avfrostning
  • Det hp HCFC/CFC-fria kylsystemet kyler uppsamlaren
  • Lämplig för vattenhaltiga prover.
  • Lyo-Works™ OS ger en realtidsvisning av kollektortemperatur, vakuumnivå och tillval End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
  • Stor, intuitiv 5-tums kapacitiv pekskärm i fullfärg för enkel användning.
  • Håll kontakten
  • Visa provdata i realtid
  • Få konsekventa resultat av hög kvalitet
  • Gör utmanande prover enkelt
Specifikationer
Typ Konsol frystork
Kapacitet (metrisk) 6 L
Antal hyllor 3
Temperaturområde (metriskt) -84 °C
Material Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Inkluderar Torkar för stoppbrickor
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V