Läs mer
Labconco FreeZone 6L konsol frystork
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C
-84 °C
Material:
PTFE-spole och uppsamlarkammare
Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Inkluderar:
Avluftningsventil
Avluftningsventil, konsol
Avluftningsventil, minikammare
Avluftningsventil, skalfrys
Avluftningsventil, stoppbrickstork
Torkar för stoppbrickor
Beskrivning
- Den upprättstående uppsamlingsspolen rymmer 6 liter is före avfrostning
- Det hp HCFC/CFC-fria kylsystemet kyler uppsamlaren
- Lämplig för vattenhaltiga prover.
- Lyo-Works™ OS ger en realtidsvisning av kollektortemperatur, vakuumnivå och tillval End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
- Stor, intuitiv 5-tums kapacitiv pekskärm i fullfärg för enkel användning.
- Håll kontakten
- Visa provdata i realtid
- Få konsekventa resultat av hög kvalitet
- Gör utmanande prover enkelt
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Konsol frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C |
| Material | Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |