Läs mer
Labconco FreeZone 8L bänkfrystork
Produktkod. 17980160 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17980160 8 l
1 options
Produktkod. 17980160 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 700801090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186595.00 SEK
    137332.50 SEK / Paket med 1
    Save 49262.50 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
FreeZone Bänkfrystorkar är utformade för att lyofilisera måttliga provmängder. Den kompakta designen är idealisk för laboratorium med begränsad golvyta. Den upprättstående uppsamlingsspolen i rostfritt stål rymmer 8 liter is före avfrostning.
  • Den upprättstående uppsamlingsspolen av rostfritt stål eller PTFE rymmer 8 liter is före avfrostning.
  • Ett enda 3/4 hk HCFC/CFC-fritt kylsystem kyler uppsamlaren
  • Lyo-Works™ OS ger en realtidsvisning av kollektortemperatur, vakuumnivå och tillval End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
  • Stor, intuitiv 5-tums kapacitiv pekskärm i fullfärg för enkel användning.
  • Håll kontakten
  • Visa provdata i realtid
  • Få konsekventa resultat av hög kvalitet
  • Gör utmanande prover enkelt
Specifikationer
Typ Bänk frystork
Kapacitet (metrisk) 8 l
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -50 °C
Material Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V