Läs mer
Labconco FreeZone Bänk-frystork med PTFE-spole, Eco-Cool köldmedium
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
- En upprätt uppställd samlarspiral i rostfritt stål håller 8 l is innan upptining
- -50 °C kollektor (för vattenbaserade prover)
- Funktioner inkluderar avfrostning av varm gas, sidomonterad USB port och bakmonterad Ethernet-anslutning
- Miljövänligt kylsystem utan HCFC/CFC som uppfyller EU:s krav på låg GWP
- Den interna spolen maximerar ångfångareffektiviteten
- PTFE-belagda solfångare som tillval tål korrosiva föreningar
- Lyo-Works OS tillhandahåller en realtidsvisning av kollektorens temperatur och vakuumnivå
- 5 tum Fullfärgad pekskärmsdisplay
- Flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
- Valfri End-Zone™ ändpunktsdetektering för flaskfrystorkning
- One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
- Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
- Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
- FreeZone Exklusiva funktioner skyddar din vakuumpump från kostsamma skador: En vakuumbrytarventil släpper in luft i systemet när strömmen till frystorken eller vakuumpumpen är avstängd i mer än 5 minuter. En fuktsensor förhindrar kylning eller vakuumstart när fukt upptäcks i avloppsledningen. Vakuumpumpen stängs automatiskt av när en läcka finns vid den initiala neddragningen eller under körningen.
- En vakuumpump med en deplacement på minst 98 L/minut, ett torktillbehör och frystorkat glas (om det inte är bulk-frystorkning) krävs (ej inkluderat).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 4.5 L |
| Sublimeringshastighet | Variabel |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | -105 °C |
| Kylmedel | Eco-Cool |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Inkluderar | PTFE-spole |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 l/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).