Läs mer
Labconco FreeZone Bänkskiva med rostfri stålspole, ekokylande kylmedel
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Beskrivning
- Upprätt rostfritt ståluppsamlingsspole med ishållande kapacitet upp till 8 L före upptinning (finns även i 4,5 L och 2,5 L).
- Alternativ för kollektortemperatur: -50 °C (vatten), -84 °C (låg eutektika/lösningsmedel inkl. acetonitril) och -105 °C vid 60 Hz / -102 °C vid 50 Hz (låg eutektik inkl. acetonitril och utspädd metanol/etanol).
- Intern spoledesign maximerar ångfångareffektiviteten.
- Varm gasavfrostning för snabbare och enklare avfrostningscykler.
- Lyo-Works OS med realtidsvisning av kollektorens temperatur och vakuumnivå.
- 5-tums fullfärgad pekskärm för intuitiv användning.
- En-trycks dataloggning och visning för att stödja provkvalitet och minska körtiden.
- Flexibel programmering och kontroll för valfria torktillbehör.
- Valfri End-Zone™ ändpunktsdetektion för frystorkning av flaska.
- Anpassningsbara inställningar: språk, tidszon, temperatur och vakuum.
- Inbyggd anslutning: sidmonterad USB och bakmonterad Ethernet.
- Automatiska e-postvarningar/återkoppling av driftsparametrar till användarens inmatade e-postadresser.
- Miljövänlig, HCFC/CFC-fri kylning som uppfyller EU:s krav på låg GWP.
- Valfria PTFE-belagda samlare för att tåla korrosiva föreningar.
- FreeZone Vakuumpumpens skyddsfunktioner inkluderar vakuumbrytventil, fuktsensorns lås och automatisk pumpavstängning när läckor upptäcks under neddragning eller drift.
- Observera: En vakuumpump (minst 98 L/min förskjutning), torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulk-frystorkning) krävs och ingår inte.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 4.5 L |
| Sublimeringshastighet | Variabel |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C |
| Kylmedel | Eco-Cool |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Inkluderar | Rostfri spole |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |
| Visa mer |
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 l/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).