Läs mer
Labconco FreeZone Bänkskiva med rostfri stålspole, ekokylande kylmedel
Produktkod. 31374547 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
4.5 L
8 L
Temperaturområde (metriskt):
-105 °C
-50 °C
-84 °C
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde (metriskt)
31374547 8 L -50 °C
31374523 2.5 L -50 °C
31374485 4.5 L -50 °C
31374524 2.5 L -84 °C
31374508 4.5 L -84 °C
31374530 4.5 L -105 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Produktkod. 31374547 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 700805090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186595.00 SEK
    133316.01 SEK / Paket med 1
    Save 53278.99 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-02-2027
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Bänkfrästorkar med pekskärm i färg, datalagring med USB ethernetutgång samt e-postnotis för att övervaka frystorkningsprocesser.
  • Upprätt rostfritt ståluppsamlingsspole med ishållande kapacitet upp till 8 L före upptinning (finns även i 4,5 L och 2,5 L).
  • Alternativ för kollektortemperatur: -50 °C (vatten), -84 °C (låg eutektika/lösningsmedel inkl. acetonitril) och -105 °C vid 60 Hz / -102 °C vid 50 Hz (låg eutektik inkl. acetonitril och utspädd metanol/etanol).
  • Intern spoledesign maximerar ångfångareffektiviteten.
  • Varm gasavfrostning för snabbare och enklare avfrostningscykler.
  • Lyo-Works OS med realtidsvisning av kollektorens temperatur och vakuumnivå.
  • 5-tums fullfärgad pekskärm för intuitiv användning.
  • En-trycks dataloggning och visning för att stödja provkvalitet och minska körtiden.
  • Flexibel programmering och kontroll för valfria torktillbehör.
  • Valfri End-Zone™ ändpunktsdetektion för frystorkning av flaska.
  • Anpassningsbara inställningar: språk, tidszon, temperatur och vakuum.
  • Inbyggd anslutning: sidmonterad USB och bakmonterad Ethernet.
  • Automatiska e-postvarningar/återkoppling av driftsparametrar till användarens inmatade e-postadresser.
  • Miljövänlig, HCFC/CFC-fri kylning som uppfyller EU:s krav på låg GWP.
  • Valfria PTFE-belagda samlare för att tåla korrosiva föreningar.
  • FreeZone Vakuumpumpens skyddsfunktioner inkluderar vakuumbrytventil, fuktsensorns lås och automatisk pumpavstängning när läckor upptäcks under neddragning eller drift.
  • Observera: En vakuumpump (minst 98 L/min förskjutning), torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulk-frystorkning) krävs och ingår inte.
Specifikationer
Typ Frystork
Kapacitet (metrisk) 8 L
Sublimeringshastighet Variabel
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -50 °C
Kylmedel Eco-Cool
Material Pulverlackerat stål
Inkluderar Rostfri spole
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Visa mer Visa mindre
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 l/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).