Läs mer
Labconco™ FreeZone Vagn
Produktkod. 15881597 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
28 x 28 x 32,3 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15881597 28 x 28 x 32,3 tum Varje
1 options
Produktkod. 15881597 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7368700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14925.00 SEK
    11854.92 SEK / Paket med 1
    Save 3070.08 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Pulverlackerade stålvagnsstöd FreeZone bänk- och triadfrystorkar under användning, förvaring eller transport.
  • Nedre hylla ger plats för vakuumpump
  • Hjul ger rörlighet
  • Maximal viktkapacitet på 450 lb.
Specifikationer
Produkttyp Mobil vagn
Färg Glacier White
Djup (engelska) 28 tum
Djup (metriskt) 71.1 cm
Mått (L x B x H) 28 x 28 x 32,3 tum
Avsluta Pulverlack
För användning med (utrustning) FreeZone bänk- och triadfrystorkar
Höjd (engelska) 32,3 tum
Höjd (metrisk) 82 cm
Bärande kapacitet (engelska) 450 lb.
Material Stål
Antal hjul 4
Antal hyllor 2
Hyllmaterial Pulverlackerat stål
Vikt (metrisk) 55 kg
Vikt (engelska) 120.0 lb.
Hjultyp Hjul
Bredd (engelska) 28 tum
Bredd (metrisk) 71.1 cm