Läs mer
Labconco FreeZone Konsol frystork med PTFE-spole och rensningsventil, Eco-Cool köldmedium
Produktkod. 31374531 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 L
12 L
18 L
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C
-84 °C
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde (metriskt)
31374531 18 L -50 °C
31374512 6 L -50 °C
31374479 12 L -50 °C
31374528 6 L -84 °C
31374527 12 L -84 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Produktkod. 31374531 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 701816190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377520.00 SEK
    265268.64 SEK / Paket med 1
    Save 112251.36 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Syraresistent kyltork i konsolen med spolningsventil, färgdisplay på pekskärm, datalagring med USB/ethernet-utgång och e-postnotis.
  • Den upprättstående samlarspolen i rostfritt stål rymmer 6 L, 12 L eller 18 L is innan den behöver tinas upp
  • Alternativ för samlartemperatur inkluderar -50 °C (bäst för vattenbaserade/vattenbaserade prover) och -84 °C (bäst för prover med mycket låg fryspunkt, inklusive acetonitril)
  • Inkluderar användbara funktioner som avfrostning av varm gas, en sidoport USB och en bakre Ethernet-anslutning
  • Använder ett miljövänligt kylsystem (HCFC/CFC-fritt) och uppfyller EU:s krav på låg GWP
  • Intern spolardesign hjälper till att fånga ångor effektivt för bättre torkprestanda
  • Valfria PTFE-belagda uppsamlare finns tillgängliga för hantering av frätande föreningar
  • Lyo-Works OS visar en realtidsvy av kollektorens temperatur och vakuumnivå
  • 5 tum Fullfärgspekskärm gör det enkelt att övervaka och använda
  • Stöder flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
  • Den valfria End-Zone™ funktionen hjälper till att identifiera när frystorkningen av flaskan är klar
  • En-trycksdataloggning hjälper till att förbättra provkvaliteten och minska den totala körtiden
  • Inställningar kan anpassas, inklusive språk, tidszon, temperatur och vakuum
  • Kan automatiskt skicka aviseringar och driftuppdateringar till de e-postadresser du anger
  • Inbyggda säkerhetsfunktioner hjälper till att skydda vakuumpumpen, inklusive automatisk luftutsläpp efter avstängning, fuktdetektering för att förhindra start och automatisk avstängning om en läcka upptäcks
  • En vakuumpump (minst 98 L/min) krävs, och torktillbehör samt frystorkglas kan också behövas beroende på uppsättning (ej inkluderat)
Specifikationer
Typ Frystork
Kapacitet (metrisk) 18 L
Sublimeringshastighet Variabel
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -50 °C
Kylmedel Eco-Cool
Material Pulverlackerat stål
Inkluderar PTFE-spole, rensningsventil
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 l/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).