Learn More
Labconco FreeZone Konsol frystork med PTFE-spole, urladdningsventil och skalfrys – Eco-Cool köldmedium
Alle ansehen Labconco Corporation ProdukteBeschreibung
- Den upprättstående samlarspiralen i rostfritt stål håller 6 l is innan upptining
- -50 °C kollektor (för vattenbaserade prover)
- Funktioner inkluderar avfrostning av varm gas, sidomonterad USB port och bakmonterad Ethernet-anslutning
- Miljövänligt kylsystem utan HCFC/CFC som uppfyller EU:s krav på låg GWP
- Den interna spolen maximerar ångfångareffektiviteten
- PTFE-belagda solfångare som tillval tål korrosiva föreningar
- Lyo-Works OS tillhandahåller en realtidsvisning av kollektorens temperatur och vakuumnivå
- 5 tum Fullfärgad pekskärmsdisplay
- Flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
- Valfri End-Zone™ ändpunktsdetektering för flaskfrystorkning
- One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
- Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
- Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
- FreeZone Exklusiva funktioner skyddar din vakuumpump från kostsamma skador, inklusive vakuumbrytningsventil, fuktsensorskydd och automatisk avstängning av vakuumpumpen när en läcka upptäcks
- En vakuumpump med en deplacement på minst 98 l/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulk-frystorkning) krävs (ej inkluderat)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Sublimeringshastighet | Variabel |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C |
| Kylmedel | Eco-Cool |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Inkluderar | PTFE-spole, reningsventil, skalfrys |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 l/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?