Läs mer
Labconco FreeZone Konsol frystork med rostfri stålspole, ekokall kylmedel
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
- Den upprättstående samlarspolen i rostfritt stål rymmer 6 L, 12 L eller 18 L is innan den behöver tinas upp
- Alternativ för samlartemperatur inkluderar -50 °C (bäst för vattenbaserade/vattenbaserade prover) och -84 °C (bäst för prover med mycket låg fryspunkt, inklusive acetonitril)
- Inkluderar användbara funktioner som avfrostning av varm gas, en sidoport USB och en bakre Ethernet-anslutning
- Använder ett miljövänligt kylsystem (HCFC/CFC-fritt) och uppfyller EU:s krav på låg GWP
- Intern spolardesign hjälper till att fånga ångor effektivt för bättre torkprestanda
- Valfria PTFE-belagda uppsamlare finns tillgängliga för hantering av frätande föreningar
- Lyo-Works OS visar en realtidsvy av kollektorens temperatur och vakuumnivå
- 5 tum Fullfärgspekskärm gör det enkelt att övervaka och använda
- Stöder flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
- Den valfria End-Zone™ funktionen hjälper till att identifiera när frystorkningen av flaskan är klar
- En-trycksdataloggning hjälper till att förbättra provkvaliteten och minska den totala körtiden
- Inställningar kan anpassas, inklusive språk, tidszon, temperatur och vakuum
- Kan automatiskt skicka aviseringar och driftuppdateringar till de e-postadresser du anger
- Inbyggda säkerhetsfunktioner hjälper till att skydda vakuumpumpen, inklusive automatisk luftutsläpp efter avstängning, fuktdetektering för att förhindra start och automatisk avstängning om en läcka upptäcks
- En vakuumpump (minst 98 L/min) krävs, och torktillbehör samt frystorkglas kan också behövas beroende på uppsättning (ej inkluderat)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 12 L |
| Sublimeringshastighet | Variabel |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C |
| Kylmedel | Eco-Cool |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Inkluderar | Rostfri spole |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 l/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).