Läs mer
Labconco FreeZone Konsol frystork med rostfri stålspole, urvalsventil och minikammare, Eco-Cool kylmedel
Produktkod. 31374516 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 L
12 L
18 L
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C
-84 °C
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde (metriskt)
31374516 18 L -50 °C
31374478 6 L -50 °C
31374507 12 L -50 °C
31374481 6 L -84 °C
31374514 12 L -84 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Produktkod. 31374516 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 701815290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389570.00 SEK
    273743.73 SEK / Paket med 1
    Save 115826.27 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Konsol frystork med spolningsventil och minikammare, plus pekskärmsfärgdisplay, datalagring med USB/ethernet-utgång och e-postnotis.
  • Den upprättstående samlarspolen i rostfritt stål kan hålla 6 L, 12 L eller 18 L is innan den behöver tinas upp
  • Samlartemperaturalternativ inkluderar -50 °C för vattenbaserade (vattenbaserade) prover och -84 °C för prover med låg fryspunkt (inklusive acetonitril)
  • Inkluderar användbara funktioner som avfrostning av varm gas, en USB port på sidan och en Ethernet-anslutning på baksidan
  • Använder ett miljövänligt kylsystem (HCFC/CFC-fritt) och uppfyller EU:s krav på låg GWP
  • Intern spolardesign hjälper till att fånga ångor effektivt för bättre frystorkningsprestanda
  • Valfria PTFE-belagda samlare finns tillgängliga för arbete med korrosiva föreningar
  • Lyo-Works OS tillhandahåller en realtidsvisning av kollektorens temperatur och vakuumnivå
  • 5 tum Fullfärgspekskärm gör övervakning och användning enkel
  • Stöder flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
  • Den valfria End-Zone™ funktionen hjälper till att identifiera när frystorkningen av flaskan är klar
  • En-trycksdataloggning hjälper till att förbättra provkvaliteten och minska den totala körtiden
  • Inställningar kan anpassas, inklusive språk, tidszon, temperatur och vakuum
  • Kan automatiskt skicka aviseringar och driftuppdateringar till de e-postadresser du anger
  • Inbyggda skyddsfunktioner hjälper till att hålla vakuumpumpen säker, inklusive automatisk luftutsläpp efter avstängning, fuktdetektering för att förhindra start och automatisk avstängning om läckage upptäcks
  • En vakuumpump (minst 98 L/min) krävs, och torktillbehör samt frystorkglas kan också behövas beroende på uppsättningen (ej inkluderat).
Specifikationer
Typ Frystork
Kapacitet (metrisk) 18 L
Sublimeringshastighet Variabel
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -50 °C
Kylmedel Eco-Cool
Material Pulverlackerat stål
Inkluderar Rostfri spole, urkoppningsventil, minikammare
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 l/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).