Läs mer
Labconco FreeZone Konsol frystork med rostfri stålspole, urkoppningsventil och skalfrys – ekokylande kylmedel
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
- Den upprättstående samlarspiralen i rostfritt stål håller 6 l is innan upptining
- -50 °C kollektor (för vattenbaserade prover)
- Funktioner inkluderar avfrostning av varm gas, sidomonterad USB port och bakmonterad Ethernet-anslutning
- Miljövänligt kylsystem utan HCFC/CFC som uppfyller EU:s krav på låg GWP
- Den interna spolen maximerar ångfångareffektiviteten
- PTFE-belagda solfångare som tillval tål korrosiva föreningar
- Lyo-Works OS tillhandahåller en realtidsvisning av kollektorens temperatur och vakuumnivå
- 5 tum Fullfärgad pekskärmsdisplay
- Flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
- Valfri End-Zone™ ändpunktsdetektering för flaskfrystorkning
- One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
- Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
- Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
- FreeZone Exklusiva funktioner skyddar din vakuumpump från kostsamma skador, inklusive vakuumbrytningsventil, fuktsensorskydd och automatisk avstängning av vakuumpumpen när en läcka upptäcks
- En vakuumpump med en deplacement på minst 98 l/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulk-frystorkning) krävs (ej inkluderat)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Sublimeringshastighet | Variabel |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C |
| Kylmedel | Eco-Cool |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Inkluderar | Rostfri spole, urkoppningsventil, skalfrys |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 l/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).