Learn More
Labconco FreeZone Konsol frystork med stoppbricktork, rostfri stålspole och urvalsventil, ekokylande köldmedium
Shop All Labconco Corporation ProductsDescription
- Den upprättstående samlarspolen i rostfritt stål kan hålla 6 L, 12 L eller 18 L is innan den behöver tinas upp
- Temperaturalternativ inkluderar -50 °C för vattenbaserade (vattenbaserade) prover och -84 °C för prover med låg fryspunkt (inklusive acetonitril)
- Använder ett miljövänligt kylsystem (HCFC/CFC-fritt) och uppfyller EU:s krav på låg GWP
- Intern spolardesign hjälper till att fånga ångor effektivt för tillförlitlig frystorkningsprestanda
- Valfria PTFE-belagda samlare finns tillgängliga för arbete med korrosiva föreningar
- Inkluderar praktiska funktioner som avfrostning av varm gas, en USB port på sidan och en Ethernet-port på baksidan
- Konsolen ger utrymme invändigt för vakuumpumpen (vakuumpumpen säljs separat)
- Lyo-Works OS visar en realtidsvy av kollektorens temperatur och vakuumnivå
- 5 tum Fullfärgad pekskärm för enkel hantering och enkel övervakning
- Stöder flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
- Den valfria End-Zone™ funktionen hjälper till att identifiera när frystorkningen av flaskan är klar
- En-trycksdataloggning hjälper till att förbättra provkvaliteten och minska den totala körtiden
- Inställningar kan anpassas, inklusive språk, tidszon, temperatur och vakuum
- Kan automatiskt skicka aviseringar och driftuppdateringar till de e-postadresser du anger
- Det främre fönstret gör det enkelt att kontrollera vakuumpumpens olja utan krångel
- Inbyggda säkerhetsfunktioner hjälper till att skydda vakuumpumpen, inklusive automatisk luftutsläpp efter avstängning, fuktdetektering för att förhindra start och automatisk avstängning om en läcka upptäcks
- En vakuumpump (minst 163 L/min) krävs, tillsammans med torktillbehör och frystorkat glas beroende på utrustning (ej inkluderat)
- Inkluderar en stopptork som erbjuder exakt kontroll och flexibel programmering för konsekventa resultat
- Levereras med tre justerbara, temperaturkontrollerade hyllor (16,5 x 12 tum). med sensorer som ger upp till 594 kvadrattum hyllutrymme
- Hylltemperaturen kan regleras från -40 °C till +40 °C med hjälp av cirkulerande vätska
- Det inbyggda pneumatiska systemet kan stoppa behållare på alla tre hyllor
- En backfill-port (1/8 tum OD) tillåter tillsats av inert gas för att skydda prover från fukt och föroreningar
Specifications
Specifications
| Typ | Frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 18 L |
| Sublimeringshastighet | Variabel |
| Antal hyllor | 3 |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C |
| Kylmedel | Eco-Cool |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Inkluderar | Stopptork, rostfri spole, urrensningsventil |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |
Vakuumpump med en deplacement på minst 163 l/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulk-frystorkning) krävs (ej inkluderat).