Läs mer
Labconco FreeZone Shell Freezer - Eco-Cool köldmedium
Produktkod. 31374525 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-40 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
31374525 -40 °C
1 options
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Produktkod. 31374525 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 794905090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81515.00 SEK
    57261.80 SEK / Paket med 1
    Save 24253.20 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Ger effektiv, enhetlig provfrystning för flaskfrosstorkning.
  • Ett rostfritt stålbad med två valsar roterar kolvar i en lågtemperaturvärmeöverföringslösning, vilket skapar en jämn tunn beläggning på innerväggen för effektivt ångflöde under lyofiliseringen
  • 1/2 hk kylsystem förfryser prover till -40 °C
  • Accepterar Fast-Freeze flaskor upp till 1200 ml
  • Miljövänligt HCFC/CFC-fritt kylsystem som uppfyller EU:s krav på låg GWP
  • LED-displayen visar badtemperaturen från -20 °C till -42 °C i förutbestämda steg
  • Den vänstermonterade infällbara badslangen förenklar rengöringen av badkaret
  • Passar på en bänkskiva eller labbvagn
  • Kabinettet har vitt pulverlackerat stål med en borstad rostfri framsida och blå detaljer
  • Skåpmått: 22,1 L x 15,1 B x 19,7 tum H (56,1 x 38,4 x 50,0 cm)
  • Badkaret har en konstruktion i rostfritt stål med uretanskumisolering och ett vitt HDPE-lock
  • Badkarsmått: 12 D x 5,5 B x 6,5 tum H (30,5 x 14 x 16,5 cm)
Specifikationer
Typ Skalfrysen
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -40 °C
Kylmedel Eco-Cool
Material Pulverlackerat stål
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V