Läs mer
Labconco™ FreeZone™ Små bricktorkar
Produktkod. 15772857 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Pluggtyp:
Schuko
Inkluderar:
3 hyllor
Amperage:
2,5A
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Inkluderar Amperage Spänning Förpackningsstorlek
15772857 Schuko 3 hyllor 2,5A 230 V Varje
1 options
Produktkod. 15772857 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 780701030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129110.00 SEK
    99342.13 SEK / Paket med 1
    Save 29767.87 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Innehåller
3 hyllor
Kräver
Frystork, vakuumpump
Designad för lyofilisering av måttliga till stora bulkprover. Labconco™ FreeZone™ Små bricktorkar erbjuder alternativ för ett inbyggt 6-ports grenrör och isoleringsventil. De inkluderar tre uppvärmda hyllor och temperatursonder för övervakning av provets temperatur.
  • Tre 10,6 x 11,7 tum uppvärmda hyllor med sensorer för övervakning av provtemperaturen ger 372 kvadrattum hyllutrymme
  • 2 extra hyllor (säljs separat) kan läggas till
  • Varje hylla värms till +60° C
  • Mikroprocessorn håller systemtemperaturen inom 3° C för börvärdet
  • Genomskinlig visningsdörr i akryl ger fullständig synlighet av hyllorna
  • Lyo-Works™ OS ger flexibel programmering och kontroll med en realtidsvisning av parametrar för frystork och bricktork på en 5-tums fullfärgspekskärm på den anslutna FreeZone Frystork (säljs separat)
  • One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
  • Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
  • Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
  • Prover måste förfrysas
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230 V, 50 Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Torktumlare
Antal hyllor 5
Temperaturområde (metriskt) Upp till 60 °C
Material Stål
Certifikat och efterlevnad UL, CAN/CSA, CE
Inkluderar 3 hyllor
Djup (engelska) 18,5 tum
Djup (metriskt) 46.9 cm
Bredd (engelska) 15,3 tum
Bredd (metrisk) 38.8 cm
Höjd (engelska) 18.05 tum.
Höjd (metrisk) 45.8 cm
Amperage 2,5A
Pluggtyp Schuko
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Fraktvikt (engelska) 120 lb.
Fraktvikt (metrisk) 54.43 kg