Läs mer
Labconco™ FreeZone™ Små bricktorkar
Produktkod. p-7079266 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Pluggtyp:
Schuko
Inkluderar:
3 hyllor
Amperage:
2,5A
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15772857
Brand: Labconco™ 780701030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
3 hyllor
Kräver
Frystork, vakuumpump
Designad för lyofilisering av måttliga till stora bulkprover. Labconco™ FreeZone™ Små bricktorkar erbjuder alternativ för ett inbyggt 6-ports grenrör och isoleringsventil. De inkluderar tre uppvärmda hyllor och temperatursonder för övervakning av provets temperatur.
  • Tre 10,6 x 11,7 tum uppvärmda hyllor med sensorer för övervakning av provtemperaturen ger 372 kvadrattum hyllutrymme
  • 2 extra hyllor (säljs separat) kan läggas till
  • Varje hylla värms till +60° C
  • Mikroprocessorn håller systemtemperaturen inom 3° C för börvärdet
  • Genomskinlig visningsdörr i akryl ger fullständig synlighet av hyllorna
  • Lyo-Works™ OS ger flexibel programmering och kontroll med en realtidsvisning av parametrar för frystork och bricktork på en 5-tums fullfärgspekskärm på den anslutna FreeZone Frystork (säljs separat)
  • One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
  • Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
  • Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
  • Prover måste förfrysas
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230 V, 50 Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Torktumlare
Antal hyllor 5
Temperaturområde (metriskt) 60 °C (max.)
Material Stål
Certifikat och efterlevnad UL, CAN/CSA, CE
Inkluderar 3 hyllor
Djup (engelska) 18,5 tum
Djup (metriskt) 46.9 cm
Bredd (engelska) 15,3 tum
Bredd (metrisk) 38.8 cm
Höjd (engelska) 18.05 tum.
Höjd (metrisk) 45.8 cm
Amperage 2,5A
Pluggtyp Schuko
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Fraktvikt (engelska) 120 lb.
Fraktvikt (metrisk) 54.43 kg