Läs mer
Labconco FreeZone Torkar för stoppbrickor
Produktkod. 17990180 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-40 °C till +40 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17990180 -40 °C till +40 °C
1 options
Produktkod. 17990180 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 794801390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491105.00 SEK
    347955.58 SEK / Paket med 1
    Save 143149.42 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
FreeZone Torkar med proppfack lyofiliserar måttliga till stora mängder flaskor eller serumflaskor och stoppar dem under vakuum. En pneumatisk mekanism stoppar behållare under vakuum på tre stora justerbara bearbetningshyllor.
  • En pneumatisk mekanism stoppar behållare under vakuum på tre stora justerbara bearbetningshyllor, 16,5 x 12 tum vardera.
  • Ett HCFC/CFC-fritt kylsystem och elektrisk värmare kyler och värmer flytande medium som cirkuleras genom hyllorna för att hålla hylltemperaturen inom± 1° C.
  • Lyo-Works™ OS låter användaren ställa in upp till 30 program, med upp till 16 steg vardera; registrera, kartlägga och lagra data; och få e-postvarningar.
  • Bricktorken ansluts till en FreeZone Konsolfrystork som ger en realtidsvisning av bricktorkens parametrar på ’en stor kapacitiv pekskärm.
  • För användning med alla FreeZone Frystork tillverkad efter juli 2017.
Specifikationer
Typ Torkar för stoppbrickor
Antal hyllor 3
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +40 °C
Material Rostfritt stål
Inkluderar Isoleringsventil, 6-ports grenrör
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V