Beskrivning
- En pneumatisk mekanism stoppar behållare under vakuum på tre stora justerbara bearbetningshyllor, 16,5 x 12 tum vardera.
- Ett HCFC/CFC-fritt kylsystem och elektrisk värmare kyler och värmer flytande medium som cirkuleras genom hyllorna för att hålla hylltemperaturen inom± 1° C.
- Lyo-Works™ OS låter användaren ställa in upp till 30 program, med upp till 16 steg vardera; registrera, kartlägga och lagra data; och få e-postvarningar.
- Bricktorken ansluts till en FreeZone Konsolfrystork som ger en realtidsvisning av bricktorkens parametrar på ’en stor kapacitiv pekskärm.
- För användning med alla FreeZone Frystork tillverkad efter juli 2017.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Torkar för stoppbrickor |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L, 12 L eller 18 L frystork |
| Antal hyllor | 3 |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +40 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | Torkar för stoppbrickor |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |