Läs mer
Labconco FreeZone Torkar för stoppbrickor
Produktkod. 17980190 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Inkluderar:
6-ports grenrör
Isoleringsventil
Torkar för stoppbrickor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17980190 Isoleringsventil
17960180 Torkar för stoppbrickor
17980180 6-ports grenrör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17980190 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 794801290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427785.00 SEK
    329163.00 SEK / Paket med 1
    Save 98622.00 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
FreeZone Torkar med proppfack lyofiliserar måttliga till stora mängder flaskor eller serumflaskor och stoppar dem under vakuum. En pneumatisk mekanism stoppar behållare under vakuum på tre stora justerbara bearbetningshyllor.
  • En pneumatisk mekanism stoppar behållare under vakuum på tre stora justerbara bearbetningshyllor, 16,5 x 12 tum vardera.
  • Ett HCFC/CFC-fritt kylsystem och elektrisk värmare kyler och värmer flytande medium som cirkuleras genom hyllorna för att hålla hylltemperaturen inom± 1° C.
  • Lyo-Works™ OS låter användaren ställa in upp till 30 program, med upp till 16 steg vardera; registrera, kartlägga och lagra data; och få e-postvarningar.
  • Bricktorken ansluts till en FreeZone Konsolfrystork som ger en realtidsvisning av bricktorkens parametrar på ’en stor kapacitiv pekskärm.
  • För användning med alla FreeZone Frystork tillverkad efter juli 2017.
Specifikationer
Typ Torkar för stoppbrickor
Kapacitet (metrisk) 6 L, 12 L eller 18 L frystork
Antal hyllor 3
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +40 °C
Material Rostfritt stål
Inkluderar Isoleringsventil
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V