Läs mer
Labconco FreeZone Stoppbricktork med 6-portars insugningsrör och isoleringsventil -Eco-Cool köldmedium
Produktkod. 31374510 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-40 °C till +40 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
31374510 -40 °C till +40 °C
1 options
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Produktkod. 31374510 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 794805390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491105.00 SEK
    337822.41 SEK / Paket med 1
    Save 153282.59 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Stöder provförfrysning, lyofilisering och stoppning för frystorkningsarbetsflöden.
  • Tre 16,5 x 12 tum temperaturkontrollerade (±1 °C), justerbara hyllor med provtemperatursensorer
  • Kammaren förfryser prover för att spara tid och pengar genom att eliminera behovet av separat frys och produktöverföring
  • Upp till 594 kvadrattum hyllutrymme
  • Cirkulerande vätska i hyllor varierar från -40 till +40 °C
  • Miljövänligt, HCFC/CFC-fritt kylsystem som uppfyller EU:s krav på låg GWP
  • Inbyggda pneumatiska mekanismer stoppar behållare på alla tre hyllor
  • En klar akrylöppning ger full synlighet över hyllorna
  • 1/8 tum OD-fyllnadsporten för in steril luft eller inert gas från en yttre källa för att skydda prover från atmosfärisk fukt och föroreningar
  • Lyo-Works™ OS tillhandahåller realtidsvisning av parametrar för frystork och bricktork på en 5-tums flaska. fullfärgad kapacitiv pekskärm på ansluten FreeZone 6, 12 eller 18 L frystork (säljs separat)
  • Data kan exporteras via USB eller Ethernet
  • Den mikroprocessorbaserade kontrollern lagrar och upprepar upp till 30 temperaturprogram, var och en med upp till 16 steg
  • Displayen ger navigering till manuellt eller programläge, probtemperaturer, vakuum (mBar, Torr eller Pa), aktuellt programsteg, tid kvar i det aktuella steget, slutstatus och larm
  • Aviseringar och aktuella driftparameteravläsningar kan skickas automatiskt till användarens e-postadresser
  • Valbart 6-ports torkrumsrör rymmer 1/2 tum eller 3/4 tum Flaskadaptrar och kopplas till flaskor och annat glas
  • En valfri inbyggd isoleringsventil separerar torktumlaren i stoppbrickan från frystorken för att förkorta vakuumåterställningstiden och hjälpa till att bestämma slutpunkten.
  • Kräver en frystork, en vakuumpump med en deplacement på minst 163 L/min, och frystorkat glas (om inte bulk-frystorkning) (ej inkluderat)
Specifikationer
Typ Stopptork för brickor
Sublimeringshastighet Variabel
Antal hyllor 3
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +40 °C
Kylmedel Eco-Cool
Material Pulverlackerat stål
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V
FreeZone Konsol frystork med LyoWorks OS, vakuumpump med en slagvolym på minst 163 l/minut, torktillbehör och frystorkglas (om inte bulk-frystorkning) krävs (ingår ej).