Läs mer
Labconco FreeZone Stoppbricktork med isoleringsventil - Eco-Cool köldmedium
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
- Tre 16,5 x 12 tum temperaturkontrollerade (±1 °C), justerbara hyllor med provtemperatursensorer
- Kammaren förfryser prover för att spara tid och pengar genom att eliminera behovet av separat frys och produktöverföring
- Upp till 594 kvadrattum hyllutrymme
- Cirkulerande vätska i hyllor varierar från -40 till +40 °C
- Miljövänligt, HCFC/CFC-fritt kylsystem som uppfyller EU:s krav på låg GWP
- Inbyggda pneumatiska mekanismer stoppar behållare på alla tre hyllor
- En klar akrylöppning ger full synlighet över hyllorna
- 1/8 tum OD-fyllnadsporten för in steril luft eller inert gas från en yttre källa för att skydda prover från atmosfärisk fukt och föroreningar
- Lyo-Works™ OS tillhandahåller realtidsvisning av parametrar för frystork och bricktork på en 5-tums flaska. fullfärgad kapacitiv pekskärm på ansluten FreeZone 6, 12 eller 18 L frystork (säljs separat)
- Data kan exporteras via USB eller Ethernet
- Den mikroprocessorbaserade kontrollern lagrar och upprepar upp till 30 temperaturprogram, var och en med upp till 16 steg
- Displayen ger navigering till manuellt eller programläge, probtemperaturer, vakuum (mBar, Torr eller Pa), aktuellt programsteg, tid kvar i det aktuella steget, slutstatus och larm
- Aviseringar och aktuella driftparameteravläsningar kan skickas automatiskt till användarens e-postadresser
- Valbart 6-ports torkrumsrör rymmer 1/2 tum eller 3/4 tum Flaskadaptrar och kopplas till flaskor och annat glas
- En valfri inbyggd isoleringsventil separerar torktumlaren i stoppbrickan från frystorken för att förkorta vakuumåterställningstiden och hjälpa till att bestämma slutpunkten.
- Kräver en frystork, en vakuumpump med en deplacement på minst 163 L/min, och frystorkat glas (om inte bulk-frystorkning) (ej inkluderat)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Stopptork för brickor |
| Sublimeringshastighet | Variabel |
| Antal hyllor | 3 |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +40 °C |
| Kylmedel | Eco-Cool |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |
FreeZone Konsol frystork med LyoWorks OS, vakuumpump med en slagvolym på minst 163 l/minut, torktillbehör och frystorkglas (om inte bulk-frystorkning) krävs (ingår ej).