Läs mer
Labconco™ FreeZone™ Torkar för stoppbrickor, 6-ports grenrör, 230V-modeller
Produktkod. p-7079258 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Pluggtyp:
Schuko
Inkluderar:
3 hyllor, 6-ports grenrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15742867
Brand: Labconco™ 794801130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
3 hyllor, 6-ports grenrör
Kräver
Frystork, vakuumpump
Ger exakt kontroll och programflexibilitet för konsekvent prestanda. Labconco™ FreeZone™ Torkar med stoppbricka, 6-ports grenrör, 230V-modeller är designade för lyofilisering av måttliga till stora mängder och för att stoppa flaskor eller serumflaskor under vakuum. De erbjuder alternativ för inbyggt 6-ports grenrör och isoleringsventil.
  • Tre stycken 16,5 x 12 tum temperaturkontrollerade (± 1° C), justerbara hyllor med provtemperatursensorer
  • Chamber förfryser prover för att spara tid och pengar genom att eliminera behovet av separat frys och produktöverföring
  • Upp till 594 kvadrattum hyllutrymme
  • Cirkulerande vätska i hyllor sträcker sig från− 40 och+ 40° C
  • Miljövänligt HCFC/CFC-fritt kylsystem
  • Inbyggd pneumatisk mekanism stoppar behållare på alla tre hyllorna
  • Genomskinlig visningsdörr i akryl ger fullständig synlighet av hyllor
  • 1/8 tum OD-återfyllningsport inför steril luft eller inert gas från yttre källa till kammare, vilket skyddar prover från atmosfärisk fukt och föroreningar
  • Lyo-Works™ OS ger realtidsvisning av parametrar för frystork och bricktork på 5-tums fullfärg, kapacitiv pekskärm på ansluten FreeZone 6, 12 eller 18 L frystork (säljs separat)
  • Data kan exporteras via USB eller Ethernet
  • Mikroprocessorbaserad styrenhet gör att upp till 30 olika temperaturprogram kan lagras och upprepas, vart och ett med upp till 16 olika steg
  • Displayen ger navigering till manuellt läge eller programläge, sondtemperaturer, vakuum i mBar, Torr eller Pa, pågående programsteg, återstående tid i aktuellt steg och programslut, samt larm
  • Varningar och aktuell driftsparameter kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
  • Tillvalet 6-ports bricktorkfördelare rymmer antingen 1/2-tums eller 3/4-tums kolvadaptrar och ansluts till kolvar och andra glasföremål
  • Valfri inbyggd isoleringsventil separerar stoppbrickstorken från frystorken för att förkorta den tid som krävs för att återupprätta arbetsvakuumnivåerna och för att tillhandahålla medel för att bestämma slutpunkten
  • Frystork, vakuumpump med deplacement på minst 163L/minut och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej)
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230 V, 50 Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Torkar för stoppbrickor
Antal hyllor 3
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +40 °C
Material Stål
Certifikat och efterlevnad UL, CAN/CSA, CE
Inkluderar 3 hyllor, 6-ports grenrör
Djup (engelska) 24,6 tum.
Djup (metriskt) 62.4 cm
Bredd (engelska) 32,4 tum.
Bredd (metrisk) 82.2 cm
Höjd (engelska) 27,1 tum.
Höjd (metrisk) 68.8 cm
Amperage 9A
Pluggtyp Schuko
Spänning 230 V
Frekvens 60 Hz
Fraktvikt (engelska) 438 lb.
Fraktvikt (metrisk) 198.67 kg