Beskrivning
- Stopptork och provfrystork med fyra provventiler
- Prover för frystorkning i flask- och brickstil kan köras samtidigt
- Kammaren förfryser proverna, vilket eliminerar behovet av separat frys- och produktöverföring
- Den upprättstående samlarspolen i rostfritt stål håller 2,5 l is innan upptinning
- Två 0,33 hk HCFC/CFC-fria, Eco-Cool köldmediumkompressorer kyler kollektoren till -85 °C, är lämpliga för vattenbaserade eller utspädda acetonitrilprover och fungerar med en 1000-watts värmare för att kyla och värma ett vätskemedium som cirkulerar genom hyllkanaler; inte för användning med prover som innehåller metanol eller etanol
- Temperaturkontrollerade hyllor varierar från -55 till 50 °C, med en maxtemperatur på -75 °C vid°förfrysning
- Hyllor ger pneumatisk propp med ett membran, vilket eliminerar behovet av komprimerad gas
- Lyo-Works™ OS erbjuder realtidsvisning av kollektorens temperatur och vakuumnivå på en 5-tums färgpekskärm
- Bearbetningshylla: 12,4 x 14,5 tum (31,5 x 36,8 cm)
- Avståndet mellan hyllan och kammarens topp rymmer behållare med stopp upp till 148 mm höga
- Stoppratt, vakuumfrigöringsknapp och 1/8 tum OD användartillförd återfyllningsport för steril/inert gas
- En sond för övervakning av provets temperatur i kammaren
- Reglerar temperaturen till ±1 °C inställd punkt
- Dataloggning lagrar och visar data i tabell- eller grafformat och kan exporteras via USB eller Ethernet
- Inställningar inkluderar språk (engelska, spanska, franska, tyska eller italienska), säkerhetslockout, tid, temperatur och vakuumenheter (mBar, Torr eller Pa)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 2.5 L |
| Sublimeringshastighet | Variabel |
| Antal hyllor | 1 |
| Temperaturområde (metriskt) | -84 °C |
| Kylmedel | Eco-Cool |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 l/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).