Läs mer
Labconco FreeZone Triad frystork, 230V, 50 Hz
Produktkod. 17950190 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-85 °C till +50 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17950190 -85 °C till +50 °C
1 options
Produktkod. 17950190 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 794001090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553162.32 SEK
    444848.02 SEK / Paket med 1
    Save 108314.30 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
FreeZone Triad bänkfrystorkare är designade för flera typer av lyofilisering: kolv, bulk och proppflaskor. Med förmågan att frysa torra prover i så många olika former, gör Triadens mångsidighet och kompakta design den perfekt för hektiska laboratorier.
  • Designad för flera typer av lyofilisering: kolv, bulk och proppflaskor.
  • Uppsamlingsslinga i rostfritt stål rymmer 2,5 liter is före avfrostning. Två 1/3 hk HCFC/CFC-fria kylkompressorer kyler kollektorn till -85 °C (-121 °F), lämplig för vattenhaltiga eller utspädda acetonitrilprover.
  • Temperaturkontrollerade hyllor sträcker sig från -°55 C °till +50 °C (-67 F °till +122 F) och max -75 °C (-103 °F) under förfrysning.
  • Hyllorna har en pneumatisk propp med ett membran, vilket eliminerar behovet av komprimerad gas.
  • Lyo-Works™ OS ger en realtidsvisning av kollektortemperatur, vakuumnivå och tillval End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
  • Stor, intuitiv 5-tums kapacitiv pekskärm i fullfärg för enkel användning.
  • Håll kontakten
  • Visa provdata i realtid
  • Få konsekventa resultat av hög kvalitet
  • Gör utmanande prover enkelt
Specifikationer
Typ Triad frystork
Kapacitet (metrisk) 2,5 l (före upptining)
Antal hyllor 1
Temperaturområde (metriskt) -85 °C till +50 °C
Material Rostfritt stål
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V