Läs mer
Labconco™ FreeZone™ Triad frystork
Produktkod. p-7139060 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Pluggtyp:
Schuko
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Elektriska krav unitSize
15924232 Schuko 230 V, 50 Hz Varje
1 options
Produktkod. 15924232 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 794001030
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
One processing shelf, one probe for monitoring temperature of sample in chamber and four neoprene valves with molded plastic knobs
Kräver
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 l/min, 0,002 mBar sluttryck och koppling för 0,75 tum ID vakuumslang, och frystorka glasvaror om inte bulkfrystorkning
Laboratorieconco™ FreeZone™ Triad frystork är en tre-i-ett frystork. Förfrys, frystorka i kolvar eller på hylla och propp under vakuum
laboratorieconco™ FreeZone™ Triad frystork är en tre-i-ett frystork. Förfrys, frystorka i kolvar eller på hylla och propp under vakuum
  • Stoppa bricktork och provfrystorkning med fyra provventiler
  • Prover för båda typerna av frystorkning kan köras samtidigt
  • Kammaren förfryser prover, vilket eliminerar behovet av separat frys och produktöverföring
  • Upprättstående uppsamlingsspole av rostfritt stål tar bort 1,84 l vatten på 24 timmar och rymmer 2,5 l is innan avfrostning
  • Två 0,33 hk HCFC/CFC-fria kylkompressorer kyler uppsamlaren till -85°C (-121°F), är lämpliga för vattenhaltiga eller utspädda acetonitrilprover och fungerar tillsammans med en 1 000-watts värmare för att kyla och värma vätskemedium som cirkulerar genom kanaler i hyllan. Ej för användning med prover som innehåller metanol eller etanol
  • Temperaturkontrollerade hyllor sträcker sig från -55 till°50 C (-67°till 122 F) och max -75°C (-103°F) under förfrysning
  • Hyllor ger pneumatisk propp med ett membran, vilket eliminerar behovet av komprimerad gas
  • Lyo-Works™ OS ger realtidsvisning av uppsamlaretemperatur och vakuumnivå, på 5 tum färgpekskärm
  • Bearbetningshylla: 12,4 x 14,5 tum (31,5 x 36,8 cm)
  • Avståndet mellan hyllan och toppen av kammaren rymmer behållare med proppar upp till 148 mm höga
  • En sond för övervakning av provets temperatur i kammaren
  • Pirani vakuumsensor
  • Styr temperaturen till±1°C av börvärdet
  • Minne för att lagra 30 program med 16 segment vardera
  • Realtidsvisning av uppsamlaretemperatur och vakuumnivå
  • Manuella uppstartsknappar för uppsamlare- och hylltemperaturkontroll och vakuumdrag ned
  • Dataloggning lagrar och visar data i tabell- eller grafformat och kan exporteras via USB eller Ethernet
  • Inställningar inkluderar språk (engelska, spanska, franska, tyska eller italienska), tid, temperatur och vakuum (mBar, Torr eller Pa)
  • Vakuumpump underhållsvarning
  • Säkerhetslåsning
  • Stopparreglage, vakuumfrigöringskontrollratt och 1/8 tum OD användartillförd återfyllningsport för steril/inert gas
  • Neoprenventiler med gjutna plastknoppar och beslag rymmer 10,5 tum och 0,75 tum flaskadapter
  • Eluttag för vakuumpump
  • Hetgasavfrostning med avloppskärl i rostfritt stål, avloppsslang av silikon och automatisk avstängning vid 60 C (°140°F)
  • Vakuumkontrollventil
  • Vakuumbrytarventil
  • Utsida i rostfritt stål och pulverlackerat stål
  • Klar akryldörr med silikonpackning och spärr
  • Alternativ Inkludera regionspecifika elektriska kontaktkonfigurationer
Beställningsinfo
Krävs för drift (ingår ej): Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 l/min, 0,002 mBar sluttryck och koppling för 0,75 tum ID vakuumslang, och frystorka glasvaror om inte bulkfrystorkning
Uppfyllande
UL Standard 61010-1 (230 V, 60 Hz modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (230 V, 60 Hz modeller) och CE överensstämmelsemärkning (230 V, 50 Hz modeller)
Garanti
1 år
Specifikationer
Typ Frystork/Lyophilizer
Kapacitet (metrisk) 2,5 l (före upptining)
Antal hyllor 1
Temperaturområde (metriskt) -85 °C
Temperaturområde (engelska) -121 °F
Material Stål
Antal hamnar 4
Certifikat och efterlevnad UL, CSA/CAN, CE
För användning med (applikation) Frystorkning, Lyofilisering
För användning med (utrustning) FreeZone-tillbehör, FreeZone-vagn, snabbfrysflaskor
Inkluderar En bearbetningshylla, en sond för övervakning av provets temperatur i kammaren och fyra neoprenventiler med gjutna plastknoppar, Schuko-plugg
Djup (engelska) 29,5 tum
Djup (metriskt) 74.9 cm
Bredd (engelska) 28,3 tum
Bredd (metrisk) 71.9 cm
Höjd (engelska) 27,7 tum
Höjd (metrisk) 70.4 cm
Längd (engelska) 29,5 tum
Längd (metrisk) 74.9 cm
Amperage 12 A
Pluggtyp Schuko
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Fraktvikt (engelska) 440 lb.
Fraktvikt (metrisk) 199.6 kg