Läs mer
Frentizole, MedChemExpress
Produktkod. 16436478
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16436478 10 mg -
16409067 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16436478 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15374
MedChemExpress Frentizole, an FDA-approved immunosuppressive drug, is a novel inhibitor of the A(beta)-ABAD interaction.
Frentizole, an FDA-approved immunosuppressive drug, is a novel inhibitor of the A(beta)-ABAD interaction.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Frentizole
CAS 26130-02-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H13N3O2S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (41.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=NC3=CC=C(OC)C=C3S2
Molekylvikt (g/mol) 299.35
Formel vikt 299.35
Procent renhet 99.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation