Beskrivning
Spara tid med den snabba provbearbetningen av Thermo Scientific Freso 21 mikrocentrifuger, vilket ger produktivitet, mångsidighet, säkerhet och bekvämlighet i ett kompakt, lättanvänt laboratoriuminstrument. lätta mikrocentrifugrotorer är designade för att ge acceleration upp till 21 100x g på så lite som 12 sekunder. Kylning ger kylning från rumstemperatur till inställd temperatur på bara 9 minuter.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
- Exceptionell acceleration på upp till 21 000x g på så lite som 12 sekunder.
- Kylda versioner erbjuder kylning från rumstemperatur till inställd temperatur på så lite som 9 minuter.
- Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
- Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
- Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner.
- Ergonomisk öppning och stängning av rotorn med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal bioinneslutningslock.
- Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
- Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
- Elegant, lätt, platsbesparande design.
- Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
- Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
- Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 24 x 1.5/2 mL |
| Max. Hastighet | 14,800 rpm |
| Max. RCF | 21,100 x g |
| Bullernivå | 50 dB(A) |
| Certifikat och efterlevnad | CSA, CE, IVD |
| Inkluderar | 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock och Dual Row 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock |
| Beskrivning | Fresco 21 centrifuger, kyld |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Kylt | Ja |
| Körtid | 1 till 99 min (1 min ökning); HÅLL |
| Visa mer |