Läs mer
Vileda Professional™ CE förberedd vagn
Produktkod. 17872486
Change view
Färg:
Grå
Produktkod. Färg
17872486 Grå
1 options
Produktkod. 17872486 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 143774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46365.00 SEK
    40051.65 SEK / Paket med 1
    Save 6313.35 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Designad och utvecklad för användning i kontrollerade miljöer där maximal kontamineringskontroll behövs.
Vagnarna är elektropolerade i rostfritt stål med lufttäta anslutningar och smidig svetsning. Detta säkerställer utmärkt biologisk kontroll samtidigt som det är lätt att rengöra och fullt autoklaverbart. Vagnar erbjuder gott om utrymme för alla redskap som behövs för effektiv rengöring och är helt anpassningsbara för att möta dina exakta behov
  • Två mopphandtagshållare i rostfritt stål
  • Stödstång för Duo Press Wringer eller Dip-N-Go Sieve, Support Plate och vanliga industrivridare
  • Ramhållare möjliggör förvaring av moppar i olika storlekar
  • Arbetsstation på översta hyllan
  • Förvaringsutrymme för förberedd mopplåda eller 25L långhink
  • 70L soppåshållare för att kassera använda moppar
  • Autoklaverbara, extremt tysta renrumshjul
  • Elektropolerad för en kontamineringsfri yta
  • Färgkodat system i lådor, hinkar och handtag
Specifikationer
Produkttyp CE-förberedd vagn
Material Rostfritt stål, elektropolerat
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Mått 77 x 71 x 95 cm (30 x 28 x 37 tum)
För användning med (applikation) För kontrollerade miljöer (ISO 5, LAR, produktion, laboratorium)
Inkluderar Fyra hjul (2 med bromsar), hållare för soppåsar, 2 ramhållare för platt mopp