Läs mer
Vileda Professional™ CE Trolley 6L hinklock
Beskrivning
- Storlek: 16 x 12 x 35 tum. (39 x 30 x 89 cm)
- Grå
- 12/Cs.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hinklock, 6L |
| Färg | Grå |
| För användning med (utrustning) | 6L hink |