Läs mer
Vileda Professional™ CE siktstödplatta
Produktkod. 17892486
Change view
Färg:
Grå
Produktkod. Färg
17892486 Grå
1 options
Produktkod. 17892486 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 143776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2350.00 SEK
    2021.94 SEK / Paket med 1
    Save 328.06 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Trolley's uppfyller de högsta renrumsstandarderna! CE-vagnserien har designats och utvecklats speciellt för användning i kontrollerade miljöer där maximal kontamineringskontroll krävs.
  • För användning med CE Dip-N-Go Sieve för CE Pre-prepared Trolley
  • Rostfritt stål
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp CE siktstödplatta
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Mått 55 x 17 x 8 cm (22 x 7 x 3 tum)
För användning med (utrustning) CE förberedd vagn med CE Dip-N-Go sikt