Läs mer
Vileda Professional™ CE vagntillbehör: vagnstöd halvbricka
Produktkod. 17822466
Change view
Färg:
Grå
Produktkod. Färg
17822466 Grå
1 options
Produktkod. 17822466 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 120783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    910.35 SEK / Paket med 5
    Save 149.65 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
För användning med CE Pre-Prepared Trolley.
  • För användning på CE Pre-prepared Trolley
  • Förvarar två 6l hinkar eller en färdig låda
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Trallstöd halvt tråg
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grå
Mått 39 x 28 x 6 cm (15,5 x 11 x 2,5 tum)
För användning med (applikation) Allmän städning
För användning med (utrustning) CE förberedd vagn
Kvantitet 5/Cs.