Läs mer
Vileda Professional™ Renrumsskrapa med svivel
Produktkod. 17822486
Change view
Längd (engelska):
20 tum
Produktkod. Längd (engelska)
17822486 20 tum
1 options
Produktkod. 17822486 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 119935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4000.00 SEK
    3712.12 SEK / Paket med 10
    Save 287.88 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Vridbar 360 grader ger full rörelseomfång
  • Använd på golv och väggar efter applicering av desinfektionsmedel
  • Sugskrapa spills till avloppet i kontrollerade miljöer
  • Kan autoklaveras och utsättas för gamma- eller EtO-sterilisering
  • Använd med FHP förlängbart handtag #119966
Specifikationer
Produkttyp Vridbar skrapa
För användning med (applikation) Renrumsapplikationer
Längd (engelska) 20 tum