Läs mer
Vileda Professional™ CleanTech™ Duo mikrofiber laminerad mopp, icke-steril
Produktkod. 17842506
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Produktkod. Sterilitet
17842506 Icke-steril
1 options
Produktkod. 17842506 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 141886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15500.00 SEK
    13255.09 SEK / Paket med 50
    Save 2244.91 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
För rengöring/desinfektion av golv, väggar och tak. Vileda Professional CleanTech Duo mikrofiberlaminerad mopp, icke-steril är designad för användning i renrum upp till klass ISO 5/GMP A och B/FED209D Klass 100.
  • Mikrofiberlaminerat renrumsskum
  • Dubbelsidig för effektiv rengöring och desinficering
  • Limfria lamineringstekniker som används för att förhindra ytterligare kontaminering av produkter
  • Lämplig för hink och förberedd metod
  • Bevisad bakterieminskning på 99,99 %
Specifikationer
Produkttyp Renrumssvampmopp
Färg Blått
Sterilitet Icke-steril
Storlek 50 cm
För användning med (utrustning) Teleskophandtag, Swep Duo Plus moppram, färgkodade teleskophandtag, Evolution teleskophandtag
För användning med (applikation) Golv, väggar och tak, ISO 5, LAR, Produktion, Labs
Material Mikrofiber laminerat skum