Läs mer
Vileda Professional™ Roll-O-Matic™ Självvridande moppar
Produktkod. 17892496
Change view
Material:
Aluminium
Rostfritt stål
Mått:
48 x 10 tum
48 x 14 tum
58,5 till 76,25 x 14 tum
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Mått
17892496 Rostfritt stål 48 x 10 tum
17832456 Rostfritt stål 48 x 14 tum
17852456 Aluminium 58,5 till 76,25 x 14 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17892496 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 118549
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för alla kontrollerade miljöer.
  • Mopp med inbyggd vridare
  • Wringer inbyggd i handtaget, eliminerar behovet av dyra och skrymmande wringer
  • Förbättrade komponenter eliminerar skarpa kanter och ger utmärkt kvarhållning av påfyllning
  • Passar all original och avancerad teknik Roll-O-Matic godkända påfyllningar
  • Ergonomiskt grepp
Specifikationer
Mått 48 x 10 tum
Produkttyp Moppar
Typ av huvud Svampmopphuvud, rakt
Färg Blått
Längd (engelska) 48 tum
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (engelska) 10 tum
Inkluderar Vridare inbyggd i handtaget
För användning med (utrustning) Roll-O-matic självvridande renrumsmoppar
För användning med (applikation) För användning på golv, väggar och tak i renrumsmiljöer. Idealisk för dra-och-lyft-rengöringstekniken
Material Rostfritt stål