Läs mer
Vileda Professional™ Roll-O-Matic™ Refill för svampmopp
Descripción
Vileda Professional Roll-O-Matic™ svampmopp påfyllning görs i USA med Advanced Technology- skum. De tillverkas specifikt för industrin för kontrollerad miljö och tillåter 25 % mer vätskeabsorption och 2X mer vätskeavgivning än konkurrerande skum.
Alla Vileda Professional märkespåfyllningar är idealiska för användning med Dra och lyft teknik som oftast används i kontrollerade miljöer. De är idealiska för allmänt bruk, absorbering av spill, applicering av desinfektionsmedel och rengöring av partiklar.
- Passar alla original och självvridande Roll-O-Matic™ moppar
- 10- eller 14-tumsalternativ för handtag i både rostfritt stål och galvaniserat stål
- Fullständigt autoklaverbar och resistent mot gamma- och ETO-sterilisering
- Individuellt förpackade och partinummer kontrollerat
- Intyg om överensstämmelse och tekniska data tillgängliga på begäran
- Sterila versioner validerade till 10 -6 per ISO 11137, individuellt dubbelförpackad med lotnummer och indikatorprick, och levereras med sterilitetsintyg på begäran
Certifications
Sterilitetsintyg
Especificaciones
Especificaciones
| Färg | Blått |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (engelska) | 10 tum |
| Beskrivning | “Universell” |
| Material | Rostfritt stål |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.