Läs mer
Vileda Professional™ Roll-O-Matic™ Refill för svampmopp
Description
Vileda Professional Roll-O-Matic™ svampmopp påfyllning görs i USA med Advanced Technology- skum. De tillverkas specifikt för industrin för kontrollerad miljö och tillåter 25 % mer vätskeabsorption och 2X mer vätskeavgivning än konkurrerande skum.
Alla Vileda Professional märkespåfyllningar är idealiska för användning med Dra och lyft teknik som oftast används i kontrollerade miljöer. De är idealiska för allmänt bruk, absorbering av spill, applicering av desinfektionsmedel och rengöring av partiklar.
- Passar alla original och självvridande Roll-O-Matic™ moppar
- 10- eller 14-tumsalternativ för handtag i både rostfritt stål och galvaniserat stål
- Fullständigt autoklaverbar och resistent mot gamma- och ETO-sterilisering
- Individuellt förpackade och partinummer kontrollerat
- Intyg om överensstämmelse och tekniska data tillgängliga på begäran
- Sterila versioner validerade till 10 -6 per ISO 11137, individuellt dubbelförpackad med lotnummer och indikatorprick, och levereras med sterilitetsintyg på begäran
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Rullmopp Refill |
| Färg | Blått |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (engelska) | 14 tum |
| Kvantitet | 12/Cs. |
| För användning med (utrustning) | Original och självvridande Roll-O-matic rullmoppar |
| Beskrivning | “Desinficera” |
| För användning med (applikation) | För rivfri applicering av desinfektionsmedel, rengöring och spillabsorption |
| Material | Polyester med kanal i rostfritt stål |