Läs mer
Vileda Professional™ Roll-O-Matic™ Refill för svampmopp
Produktkod. 17832476
Change view
Material:
CE Universal rostfritt stål
Mikrofiber, Rostfritt stål
Polyester med kanal i rostfritt stål
Polyester, Rostfritt stål
Rostfritt stål
Bredd (engelska):
10 tum
14 tum
Beskrivning:
“Desinficera”
“Rena”
“Universell”
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Bredd (engelska) Beskrivning Sterilitet
17832476 CE Universal rostfritt stål 14 tum “Universell” Sterila
17822506 Polyester med kanal i rostfritt stål 14 tum “Desinficera” Icke-steril
17882456 Mikrofiber, Rostfritt stål 14 tum “Rena” Icke-steril
17802466 Mikrofiber, Rostfritt stål 10 tum “Rena” Icke-steril
17842456 Polyester, Rostfritt stål 10 tum “Desinficera” Icke-steril
17822456 Rostfritt stål 10 tum “Universell” Sterila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17832476 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 147548
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vileda Professional Roll-O-Matic™ svampmopp påfyllning görs i USA med Advanced Technology- skum. De tillverkas specifikt för industrin för kontrollerad miljö och tillåter 25 % mer vätskeabsorption och 2X mer vätskeavgivning än konkurrerande skum.
Vileda Professional Roll-O-Matic™ svampmopp påfyllning görs i USA med Advanced Technology- skum. De tillverkas specifikt för industrin för kontrollerad miljö och tillåter 25 % mer vätskeabsorption och 2X mer vätskeavgivning än konkurrerande skum.
Alla Vileda Professional märkespåfyllningar är idealiska för användning med Dra och lyft teknik som oftast används i kontrollerade miljöer. De är idealiska för allmänt bruk, absorbering av spill, applicering av desinfektionsmedel och rengöring av partiklar.
  • Passar alla original och självvridande Roll-O-Matic™ moppar
  • 10- eller 14-tumsalternativ för handtag i både rostfritt stål och galvaniserat stål
  • Fullständigt autoklaverbar och resistent mot gamma- och ETO-sterilisering
  • Individuellt förpackade och partinummer kontrollerat
  • Intyg om överensstämmelse och tekniska data tillgängliga på begäran
  • Sterila versioner validerade till 10 -6 per ISO 11137, individuellt dubbelförpackad med lotnummer och indikatorprick, och levereras med sterilitetsintyg på begäran
Certifikat
Sterilitetsintyg
Specifikationer
Färg Blått
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (engelska) 14 tum
Beskrivning “Universell”
Material CE Universal rostfritt stål