Läs mer
Vileda Professional™ Swep Duo Plus Moppram
Autoklaveringsbar:
Beskrivning
- Inbyggd spak utformad för att tillåta handsfree borttagning av använda mopphuvuden
- Dubbelsidig som fungerar med alla kärn- och specialistapplikationer
- Förstärkt svängledsdel
- Trapetsform för enkel rengöring av hörn
- Fästs på utdragbara handtag (rekommenderat teleskophandtag i aluminium - 119966)
- Lätt och ergonomisk
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mopp ram |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Storlek | 50 cm (19,7 tum) |
| För användning med (utrustning) | Teleskophandtag, aluminiumhandtag |
| För användning med (applikation) | Golv, väggar och tak, ISO 5, LAR, Produktion, Labs |