Läs mer
Vileda Professional™ CE Dip-N-Go sil
Produktkod. 17862486
Change view
Färg:
Grå
Produktkod. Färg
17862486 Grå
1 options
Produktkod. 17862486 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 141928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2350.00 SEK
    2021.94 SEK / Paket med 1
    Save 328.06 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Dip-N-Go Sieve för platta moppar. Kan användas på antingen CE Bucket Trolley eller CE Pre-Prepared Trolley
  • För användning när långa desinfektionstider behövs eller djup vridning inte krävs
  • Kan användas med antingen CE Pre-Prepared vagn eller CE Bucket Systems Trolley
  • Rostfritt stål
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp CE Dip-N-Go sil
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Mått 21 x 7 x 2 tum. (54 x 17 x 5 cm)
För användning med (utrustning) CE Bucket Trolley