Läs mer
Vileda Professional™ CE Bucket Trolley
Produktkod. 17842486
Change view
Färg:
Grå
Produktkod. Färg
17842486 Grå
1 options
Produktkod. 17842486 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 141926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36750.00 SEK
    31739.51 SEK / Paket med 1
    Save 5010.49 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Designad för användning i kontrollerade miljöer där maximal kontamineringskontroll behövs
Vagnarna är av elektropolerat rostfritt stål med lufttäta anslutningar och släta svetsningar. Detta säkerställer utmärkt biologisk kontroll samtidigt som det är lätt att rengöra och fullt autoklaverbart. Vagnarna erbjuder gott om utrymme för alla redskap som behövs för effektiv rengöring och är helt anpassningsbara för att möta dina exakta behov med valfria tillbehör.
  • Två mopphandtagshållare i rostfritt stål
  • Stödstång för Duo Press Wringer (säljs separat) eller Dip-N-Go Sieve (säljs separat), Support Plate (säljs separat) och vanliga industrivridare
  • Ramhållare möjliggör förvaring av moppar i olika storlekar
  • Arbetsstation på baksidan
  • Tredje skopan förlängning tillgänglig förvandlar dubbelskopsystem till trippelskopsystem (säljs separat)
  • Autoklaverbara, extremt tysta renrumshjul
  • Elektropolerad för en kontamineringsfri yta
  • Färgkodat system i lådor, hinkar och handtag (alla tillbehör säljs separat)
Certifikat
ISO Klass 5.
Specifikationer
Produkttyp Dubbel hinkvagn
Material Rostfritt stål
Färg Grå
Mått 77 x 71 x 95 cm (30,3 x 28 x 37,4 tum)
För användning med (applikation) ISO 5, LAR, Produktion, Laboratorium
För användning med (utrustning) Vileda Professionell-FHP CE Dip-N-Go sikt, stödplatta för CE Dip-N-Go sikt, 25 liter lång hink med färgkodningsklämmor och skovförlängning