Läs mer
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Kalibrerad elektronisk verifiering Lollipop Stamtermometrar för inkubator
Produktkod. 17570666 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk) sond:
50 mm
75 mm
Flaskstorlek:
30 ml plastflaska
60 ml plastflaska
Flaskfyllning:
Glaspärlor
Organisk vätska
Ej för användning i ugnar eller frysar
Produktkod. 17570666
Brand: H-B Instrument™ B602102300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ej för användning i ugnar eller frysar
För användning vid digital verifiering av provtemperaturer inuti inkubatorer. H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Kalibrerad elektronisk verifiering Lollipop-stamtermometrar för inkubator ger exakt temperaturavläsning utan provkontamination.
  • Hela digitala enheten kan placeras direkt i kylskåp, inkubatorer och ambient-rum
  • Inkluderar flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
  • Individuellt serialiserad
    Certifikat
    ISO 17025, CE-märkt
    Specifikationer
    Flaskfyllning Glaspärlor
    Flaskstorlek 60 ml plastflaska
    Kalibreringspunkter 37 °C Inkubator
    För användning med (applikation) Digital verifiering av provtemperaturer inuti inkubatorer
    Höjd (engelska) 5,25 tum.
    Höjd (metrisk) 133 mm
    Längd (engelska) Sond 3 tum
    Längd (metrisk) sond 75 mm
    Sondtyp Rostfritt stål
    Upplösning 0,1 °C
    Bredd (engelska) 1,5 tum
    Produkttyp Digital termometer
    Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
    Min. Temperatur (metrisk) 0 °C
    Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 70 °C
    Kalibrerad Ja
    Noggrannhet ±0,5 °C
    Bredd (metrisk) 38 mm