Läs mer
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Digitala verifieringstermometrar
Produktkod. 17649565
Change view
För användning med (applikation):
Allmän kalibrering
Produktkod. För användning med (applikation)
17649565 Allmän kalibrering
1 options
Plastflaskor enligt tabellen kan inte användas i ugnar. Glasflaska och lock som medföljer produkter som anges i tabellen ska inte användas under förhållanden där temperaturen kan överstiga 200 °C
Produktkod. 17649565 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B610001200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.00 SEK
    759.87 SEK / Paket med 1
    Save 152.13 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Plastflaskor enligt tabellen kan inte användas i ugnar. Glasflaska och lock som medföljer produkter som anges i tabellen ska inte användas under förhållanden där temperaturen kan överstiga 200 °C
Speciellt kalibrerad för att verifiera prover i temperaturer i frysar, kylskåp, inkubatorer och ugnar.
  • Noggrann temperaturavläsning utan provkontamination uppnås genom att använda den fyllda flaskan (ingår), som efterliknar provet
  • Alla modeller inkluderar ackrediterad kalibreringsdokumentation som uppfyller kraven för ISO 17025
  • Testad och kalibrerad i HB’ s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2017, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert #2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST
  • Inkluderar flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
  • Individuellt serialiserad, CE-märkt
Specifikationer
Flaskfyllning Glaspärlor
Flaskstorlek 30 mL
Kalibreringspunkter 0,100 °C
För användning med (applikation) Allmän kalibrering
Höjd (engelska) 0,7 tum
Höjd (metrisk) 18 mm
Inkluderar Larm, timer
Längd (engelska) Kabel 3.5 ft.
Längd (engelska) Sond 4,1 tum
Längd (metrisk) 105 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Längd (metrisk) sond 105 mm
Material Stainless Steel
Upplösning 1 °C/° F; 1 sekund
Bredd (engelska) 2 tum
Produkttyp Verification Thermometer
Max. Temperatur (engelska) 572°F
Max. Temperatur (metrisk) 300°C
Min. Temperatur (engelska) -58°F
Min. Temperatur (metrisk) -50°C
Temperaturområde (engelska) -50/300 °C
Temperaturområde (metriskt) -58 °F till +572 °F
Kalibrerad NIST-traceable
Batterityp AAA
Noggrannhet ±1°C från -20/130°°C; ±2°C från -50/-21°°C och 131/200°°C; annat± 4 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 51 mm
Visa mer Visa mindre
Inkluderar Prop 65-varningar för cancer och reproduktionsskador