Läs mer
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Glas termometrar: Enviro-Safe™ Fylld
Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-5 °C till +15 °C
-5 °C till +20 °C
15 °C till 50 °C
För användning med (applikation):
Blodbanker
Inkubator
Kylskåp
Produkttyp:
Lättläst verifieringstermometer
Verifieringstermometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Levereras komplett med ett uttalande om noggrannhet som kan spåras till NIST™ och DKD, unikt serienummer och Velcro™ och magnetfästen. Skruva helt enkelt fast termometern med locket i flaskan och fäst på testprovet.
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskstorlek | 30 mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST , DAkkS |
| För användning med (applikation) | Kylskåp |
| Inkluderar | PTFE-beläggning |
| Längd (engelska) Totalt | 4,9 tum |
| Längd (metrisk) Totalt | 125 mm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Enviro-Safe™ Flytande |
| Produkttyp | Verifieringstermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 15 °C |
| Visa mer |