Läs mer
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Glas termometrar: Enviro-Safe™ Fylld
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13069162 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-5 °C till +15 °C
-5 °C till +20 °C
15 °C till 50 °C
15°C to 50°C
För användning med (applikation):
Blodbanker
Incubator
Inkubator
Kylskåp
Produkttyp:
Easy Read Verification Thermometer
Verifieringstermometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13069162
Brand: H-B Instrument™ B610040500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning i frysar, kylskåp, inkubatorer, ugnar och blodbanker.
Levereras komplett med ett uttalande om noggrannhet som kan spåras till NIST™ och DKD, unikt serienummer och Velcro™ och magnetfästen. Skruva helt enkelt fast termometern med locket i flaskan och fäst på testprovet.
Specifikationer
Flaskstorlek 30 mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST , DAkkS
För användning med (applikation) Inkubator
Inkluderar PTFE-beläggning
Längd (engelska) Totalt 5,3 tum
Längd (metrisk) Totalt 135 mm
Material Glas
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Flytande
Produkttyp Verifieringstermometer
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) 15 °C
Temperaturområde (metriskt) 15 °C till 50 °C
Noggrannhet ±0,5 °C
Indelning 0,5 °C