Läs mer
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Glas termometrar: Enviro-Safe™ Fylld
Produktkod. 13089162 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-5 °C till +15 °C
-5 °C till +20 °C
15 °C till 50 °C
För användning med (applikation):
Blodbanker
Inkubator
Kylskåp
Produkttyp:
Lättläst verifieringstermometer
Verifieringstermometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13089162
Brand: H-B Instrument™ B610040800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för användning i frysar, kylskåp, inkubatorer, ugnar och blodbanker.
Come complete with a Statement of Accuracy traceable to NIST™ and DKD, unique serial number, and Velcro™ and magnet attachments. Simply screw thermometer with cap into bottle and attach to test sample.
Specifikationer
Flaskstorlek 30 mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS
För användning med (applikation) Inkubator
Inkluderar PTFE coating
Längd (engelska) Totalt 5.3 in.
Längd (metrisk) Totalt 135 mm
Material Glass
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Liquid
Produkttyp Lättläst verifieringstermometer
Max. Temperatur (metrisk) 50°C
Min. Temperatur (metrisk) 15°C
Temperaturområde (metriskt) 15 °C till 50 °C
Noggrannhet ±0.5°C
Indelning 0.5°C