Läs mer
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Glas termometrar: Enviro-Safe™ Fylld
Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-5 °C till +15 °C
-5 °C till +20 °C
15 °C till 50 °C
För användning med (applikation):
Blodbanker
Inkubator
Kylskåp
Produkttyp:
Lättläst verifieringstermometer
Verifieringstermometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Come complete with a Statement of Accuracy traceable to NIST™ and DKD, unique serial number, and Velcro™ and magnet attachments. Simply screw thermometer with cap into bottle and attach to test sample.
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskstorlek | 30 mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS |
| För användning med (applikation) | Inkubator |
| Inkluderar | PTFE coating |
| Längd (engelska) Totalt | 5.3 in. |
| Längd (metrisk) Totalt | 135 mm |
| Material | Glass |
| Termometerfyllning | Enviro-Safe™ Liquid |
| Produkttyp | Lättläst verifieringstermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50°C |
| Visa mer |