Läs mer
H-B™ SP Scienceware™ Frio Temp™ Verifieringstermometer
Produktkod. 13089152
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-2/10 °C
-25/-5 °C
15/30 °C
25/45 °C
95/115 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
13089152 -2/10 °C -
13079152 -25/-5 °C Varje
13099152 15/30 °C -
13009162 25/45 °C -
13019162 95/115 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13089152 Leverantör H-B™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer B602000100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att verifiera provtemperaturer i frysar, kylskåp, inkubatorer och ugnar med spårbarhet till NIST
  • Dessa kvicksilverfria termometrar är individuellt kalibrerade och användbara för att verifiera provtemperaturer i frysar, kylskåp, inkubatorer och ugnar
  • Fylld flaska (ingår) efterliknar provet
  • PFA-belagda termometrar innehåller glas och vätska vid brott; fylld med organisk vätska
  • Permanent sammansmälta markeringar och blyfritt glas
  • Individuellt serialiserad och gjord i USA
Specifikationer
Flaskfyllning Enviro-Safe Flytande
Flaskstorlek 60 mL
Kalibreringspunkter 0,5 °C
Certifikat och efterlevnad NIST
Inkluderar Termometerkalibreringsrapport
Längd (engelska) Totalt 7,1 tum
Längd (metrisk) Totalt 180 mm
Material PFA-belagd, Glas
Termometerfyllning Svart organisk vätska
Produkttyp Termometer för verifiering av kylskåp
Max. Temperatur (metrisk) 10 °C
Min. Temperatur (metrisk) -2 °C
Temperaturområde (metriskt) -2/10 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Kylskåp
Noggrannhet ±0,2 °C
Indelning 0,1 °C