Läs mer
IKA™ Fritte provset
Produktkod. 17543626 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Pro-Dela reaktionscell
Produktkod. För användning med (utrustning)
17543626 Pro-Dela reaktionscell
1 options
Produktkod. 17543626 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020101403
Beräknad leverans: 02-03-2027
Fritte Sample Set för Pro-Divide-reaktionscellen.
  • Provsetet innehåller varje glasfritta 1μ m, glasfritta 5μ m, glasfritta 10μ m för Pro-Divide-reaktionscellen.
  • Porstorlekar:
    • Glasfritta 1μ m: 1 till 1,6μ m;
    • Glasfritta 5μ m: 4 till 5,5μ m
    • Glasfritta 10μ m: 10 till 16μ m.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar 1μ m, 5μ m och 10μ m Glasfrits
För användning med (utrustning) Pro-Dela reaktionscell