Läs mer
IKA™ Fritte Set
Produktkod. 17583626 Handla allt IKA Produkter
Change view
Storlek:
1μ m
5μ m
10μ m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17583626 10μ m
17563626 1μ m
17573626 5μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17583626 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020102634
I lager
Detta Fritte Set innehåller två glas frits för Pro-Divide-reaktionscellen.
  • Detta set innehåller två glas frits för Pro-Divide-reaktionscellen.
  • Storleken på varje por faller mellan dessa intervall:
    • 1μ m set: 1 och 1,6μ m
    • 5μ m set: 4 och 5,5μ m
    • 10μ m set: 10 och 16μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fritte Set
Storlek 10μ m
För användning med (utrustning) Pro-Dela reaktionscell